Principaux documents
GF21421088
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 500 × 500 mm, clear
Synonyme(s) :
CT303150
1 EA
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-210-88
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
5 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable