GF20518006
Platinum
wire reel, 0.1m, diameter 0.01mm, wollaston, 99.9%
Synonyme(s) :
Platinum, PT005109
About This Item
Essai
99.90%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 205-180-06
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.01 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable