Principaux documents
GF20422055
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE270300
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 204-220-55
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.5 mm