GF20157690
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 4 m, thickness 0.15 mm
Synonyme(s) :
FP313520
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 201-576-90
Longueur
4 m
Épaisseur
0.15 mm