GF19905925
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI095845
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 199-059-25
Épaisseur de l'isolation
0.008 mm
Fil, L × diam.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Catégories apparentées
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)