Principaux documents
GF18826140
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
FK256010
1 EA
262,00 €
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
262,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 188-261-40
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm