Principaux documents
GF18661619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 14mm coil width, 0.635mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280360
1 EA
452,00 €
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
452,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
452,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Forme
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 186-616-19
L × l × épaisseur
2 m × 14 mm × 0.635 mm