Principaux documents
GF18564891
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
1m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PT045110
1 EA
373,00 €
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 185-648-91
L × diam.
1 m × 0.1 mm