Principaux documents
GF18014970
Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Copolymer
(E-CTFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Synonyme(s) :
FP331300
1 EA
421,00 €
421,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
421,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
421,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 180-149-70
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.125 mm