GF17343266
Zirconium
rod, 500mm, diameter 2.0mm, centerless ground, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR007910
About This Item
Pureté
99.20%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 173-432-66
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 2.0 mm
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable