Principaux documents
GF17063490
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonyme(s) :
FE228710
5 EA
232,00 €
1 EA
286,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
232,00 €
1 EA
286,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Forme
(mesh)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 170-634-90
Diam. × épaisseur
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Taille
300 mm × 300 mm