GF16784972
Molybdenum
wire reel, 50m, diameter 0.013mm, hard, 99.8+%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005110
About This Item
Essai
99.80%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 167-849-72
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.013 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N