Principaux documents
GF16779213
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
FP306810
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 167-792-13
Diamètre
1.59 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable