Principaux documents
GF16122327
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI095150
1 EA
305,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 161-223-27
L × diam.
10 m × 0.5 mm