Principaux documents
GF15982959
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 1 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
AL623541
1 EA
361,00 €
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
361,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 159-829-59
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Poids
400 gper meter squared