Principaux documents
GF15744494
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.37mm, L 10 m, wall thickness 0.15 mm
Synonyme(s) :
FP307003
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 157-444-94
Longueur
10 m
Épaisseur de la paroi
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable