Principaux documents
GF14476923
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
50m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
FE265160
1 EA
451,00 €
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
451,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 144-769-23
L × diam.
50 m × 1 mm