Principaux documents
GF14274176
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, clear amber
Synonyme(s) :
SU306311
1 EA
931,00 €
931,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
931,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
931,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-741-76
Poids
2000 g
Couleur
clear amber
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable