Principaux documents
GF14273063
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 63.5 mm, L 200 mm, natural
Synonyme(s) :
ET317965
1 EA
437,00 €
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-730-63
Longueur
200 mm
Diamètre
63.5 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable