GF14250181
Zinc
foil, 6mm disks, thickness 0.175mm, as rolled, 99.95+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000290
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-501-81
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.175 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N