Principaux documents
GF13788377
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.77mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NI117200
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-883-77
L × épaisseur
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.27 mm × 0.77 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.