Principaux documents
GF13595766
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Synonyme(s) :
AL215150
1 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97.50%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 135-957-66
L × diam.
1 m × 0.5 mm