Principaux documents
GF13076164
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607950
1 EA
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
414,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 130-761-64
Longueur
25 mm
Diamètre
25.4 mm