Principaux documents
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Synonyme(s) :
FF215314
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 125-948-21
Taille
1000 mm
Diamètre
0.5 mm