Principaux documents
GF12573918
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
AL230750
5 EA
225,00 €
1 EA
295,00 €
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
225,00 €
1 EA
295,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 125-739-18
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.5 mm