GF12271979
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 1000 mm, wall thickness 0.019 mm
Synonyme(s) :
IM307014
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-719-79
Longueur
1000 mm
Épaisseur de la paroi
0.019 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable