Principaux documents
GF12223505
Alumina
sphere, 10.0 mm diameter, 5 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
AL606870
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-235-05
Diamètre
10.0 mm