Principaux documents
GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Synonyme(s) :
PC115150
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 118-444-46
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm