Principaux documents
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU060551
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 116-481-45
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.