Principaux documents
GF11342483
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 5 m, condition metallic glass
Synonyme(s) :
FE845050
1 EA
262,00 €
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
262,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 113-424-83
Longueur
5 m
Diamètre
0.05 mm