GF11321457
Molybdenum
rod, 100mm, diameter 4.0mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007904
About This Item
Essai
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 113-214-57
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 4.0 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N