Principaux documents
GF11100665
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 5 mm
Synonyme(s) :
AR312720
1 EA
508,00 €
508,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
508,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
508,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 111-006-65
Taille des alvéoles
5 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
10 mm