GF10722259
Molybdenum
foil, 6mm disks, thickness 0.008mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000203
About This Item
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 107-222-59
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.008 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N