Principaux documents
GF10550584
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 25 mm, black
Synonyme(s) :
BI307915
1 EA
309,00 €
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
309,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-505-84
Longueur
25 mm
Diamètre
12.7 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable