Principaux documents
GF10537433
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055140
1 EA
293,00 €
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
293,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-374-33
Longueur
50 m
Diamètre
0.013 mm