Principaux documents
GF10159411
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, black
Synonyme(s) :
AM367910
1 EA
241,00 €
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
241,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 101-594-11
Longueur
1000 mm
Diamètre
10 mm
Couleur
black