Principaux documents
GF09904338
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
500mm rod, 12.7mm diameter
Synonyme(s) :
CU057910
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 099-043-38