Principaux documents
GF09832798
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 1 m, clear
Synonyme(s) :
CV311200
1 EA
248,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
248,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 098-327-98
Longueur
1 m
Épaisseur
0.2 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable