Principaux documents
GF09294497
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE210320
10 EA
87,90 €
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
87,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
87,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 092-944-97
Taille × épaisseur
50 mm × 0.25 mm