Principaux documents
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonyme(s) :
PT017180
1 EA
1 580,00 €
1 580,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 580,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 580,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 091-018-65
Longueur
100 mm
D.E.
1.6 mm
Épaisseur de la paroi
0.3 mm