GF08803201
Tin
wire reel, 2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN005120
About This Item
Essai
≥99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 088-032-01
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N