Key Documents
GF08673677
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
AA146010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 086-736-77
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm