Principaux documents
GF08115049
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.38mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210340
1 EA
936,00 €
936,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
936,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
936,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 081-150-49
Taille × épaisseur
2 m × 0.38 mm