Documents
GF07354223
Iron/boron/silicon
foil, Fe 81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE800250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 073-542-23
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm