Documents
GF07176843
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.16 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.025mm
Synonyme(s) :
IM301620
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 071-768-43
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.16 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable