Principaux documents
GF06475888
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
TI010301
1 EA
642,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
642,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 064-758-88
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.1 mm