Principaux documents
GF06395351
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 50g
Synonyme(s) :
AG066015
1 EA
479,00 €
479,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
479,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
479,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 063-953-51
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm