Principaux documents
GF06306656
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 063-066-56
Longueur
25 m
Diamètre
0.05 mm