Principaux documents
GF06180982
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 25mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI170275
10 EA
336,00 €
336,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
336,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
336,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 061-809-82
Taille × épaisseur
25 mm × 0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation