Principaux documents
GF05754359
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AL137910
5 EA
205,00 €
1 EA
253,00 €
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
205,00 €
1 EA
253,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 057-543-59
Longueur
100 mm
Diamètre
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable